FreeStyle™ MAX System은 신속하게 높은 수율로 mammalian protein 생성을 할 수 있는 첨단 기술입니다. 이 새로운 mammalian expression 기술은 두자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경
카탈로그 번호
수량
12651014
1000 mL
12651022
6 x 1 L
2 개 옵션
카탈로그 번호 12651014
제품 가격(KRW)
178,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
203,000
할인액 25,000
Each
수량:
1000 mL
제품 가격(KRW)
178,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
203,000
할인액 25,000
Each
FreeStyle™ MAX System은 신속하게 높은 수율로 mammalian protein 생성을 할 수 있는 첨단 기술입니다. 이 새로운 mammalian expression 기술은 두 가지 편리한 형식으로 이용할 수 있습니다. FreeStyle™ MAX Reagent은 새로운 cationic lipid-based reagent로 FreeStyle™ cell transfection efficiency를 높이도록 만들어졌습니다. FreeStyle™ MAX Expression System은 GIBCO™ FreeStyle™ Media, FreeStyle™ MAX Reagent, FreeStyle™ CHO-S cell (또는 FreeStyle™ 293 cell)로 구성됩니다. FreeStyle™ MAX System을 사용하는데 필요한 장치는 CO2 incubator와 platform shaker, shake flask 또는 spinner culture 뿐입니다.
FreeStyle™ MAX System 특징: • suspension culture에서 CHO와 293 cells의 transient transfection이 가능한 쉽고 빠른 프로토콜(그림 1) • Functional proteins (mg 단위까지)과 모든 post-translational modification이 1주일 내에 완성 • FreeStyle™ serum-free medium으로 분비된 단백질 downstream purification이 간편함 • production scale-up이 가능한 확실한 프로토콜
FreeStyle™ MAX System은 시간이 많이 걸리는 stable cell line generation 과정을 1주일 large-scale functional protein production으로 대체할 수 있습니다 (그림 2). 구성 및 보관: FreeStyle™ 세포는 액체 질소에서 보관. FreeStyle™ MAX Reagent은 +4°C에서 보관. GIBCO™ FreeStyle™ CHO Expression Medium, FreeStyle™ 293 Expression Medium, OptiPRO™ SFM은 +2-8°C 의 어두운 곳에 보관. pCMV SPORT는 -20°C에서 보관. 권장 보관 조건에 따라 보관 시 6개월 간 안정성을 보장합니다. 보관에 대한 추가 정보는 설명서를 참조하십시오.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
세포주FreeStyle™ CHO-S Cells, CHO
분류Chemically Defined, Protein-Free, Serum-Free
배양 유형Suspension Cell Culture
엔도톡신 수준≤0.25 EU/mL, ≤ 0.25 EU/mL
형태Liquid
글루타민No Glutamine
페놀 레드 인디케이터No Phenol Red
제품라인Freestyle, Gibco
제품 유형Expression Medium
수량1000 mL
혈청 수준Serum-Free
배송 조건Room Temperature
Unit SizeEach
구성 및 보관
Storage conditions: 2°C to 8°C. Protect from light Shipping conditions: Ambient Shelf life: 12 months from date of manufacture
자주 묻는 질문(FAQ)
Can I load the FreeStyle 293 Expression Medium or FreeStyle CHO Expression Medium directly onto a nickel column for His-tagged protein purification?
With FreeStyle 293 Expression Medium, we would recommend harvesting the cells a little earlier to reduce any nonspecific binding by host cell proteins and then filtering the culture supernatant through a 0.2 or 0.1 µM membrane before loading onto the column. On the other hand, FreeStyle CHO Expression Medium contains EDTA that will strip the nickel column. The medium can be subjected to dialysis or buffer exchange prior to loading on the column, or the EDTA can be chelated by adding 1-3 mg/L NiSO4 or NiCl to the supernatant. Iron or cobalt salts can also be used.
Are there any recommendations for preventing or dispersing cell clumps in a suspension culture?
When cells meant to be grown in suspension are grown in static culture, they may form clumps. These clumps will severely limit transfection efficiency and protein expression. It is suggested that FreeStyle 293 cells in FreeStyle media and CHO-S cells in CD-CHO or CHO-SFM are grown in agitated suspension to reduce the appearance of clumps. However, if clumps do form, you can try the following protocol to select for cells that don't form clumps:
- Transfer cells into an appropriate size centrifuge tube that will hold the entire cell suspension.
- Allow cells to sit undisturbed for about 5 minutes. The time can vary depending on the specific cell line. Larger cell clumps will settle to the bottom of the tube.
- Collect cells from the upper portion of the tube to passage into a new flask.
'The efficient transfection of cloned genes into mammalian cells system plays a critical role in the production of large quantities of recombinant proteins (r-proteins). In order to establish a simple and scaleable transient protein production system, we have used a cationic lipid-based transfection reagent-FreeStyle MAX to study transient transfection in ... More