2-Metil-1,3-ciclohexanodiona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
2-Metil-1,3-ciclohexanodiona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
2-Metil-1,3-ciclohexanodiona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Metil-1,3-ciclohexanodiona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1193-55-1 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
200 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 126592000
Precio (USD)
-
Cantidad:
200 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1193-55-1
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Powder or crystals
Titration with NaOH>=98.0 %
Melting point>=204°C
Water=<1 % (K.F.)
Appearance (Color)Off-white to pink-orange to light brown
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only