p-Nitroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
p-Nitroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
p-Nitroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

p-Nitroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 100-19-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 128340050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS100-19-6
IUPAC Name1-(4-nitrophenyl)ethan-1-one
Molecular FormulaC8H7NO3
InChI KeyYQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Yellow
Free acid=<0.2 % (as 4-Nitrobenzoic acid)
Appearance (Form)Crystalline powder
Melting point76°C to 80°C
Water=<0.6 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only