2-Nitroanilin, 98%
2-Nitroanilin, 98%
2-Nitroanilin, 98%
Thermo Scientific Chemicals

2-Nitroanilin, 98%

CAS :88-74-4 | C₆H₆N₂O₂| 138,13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 128351000
Preis (EUR)
28,65
Exklusiv online
31,70
Ersparnis 3,05 (10%)
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
28,65
Exklusiv online
31,70
Ersparnis 3,05 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS88-74-4
IUPAC Name2-nitroaniline
Molecular FormulaC6H6N2O2
InChI KeyDPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Crystals or flakes
GC>=97.5 %
Appearance (Color)Orange to brown
Melting point70°C to 74°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
RUO– Nur für Forschungszwecke