Product Image
Invitrogen™

Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Kit

Stealth RNAi™ siRNAネガティブコントロールは、実験用Stealth RNAi™ siRNAデュプレックスのバックグラウンドに対する効果を測定する優れた方法です。これらのコントロールの特長は次のとおりです。•GC含量の異なる3つのレベル(低、中詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
129351001キット
製品番号(カタログ番号) 12935100
価格(JPY)
102,200
キャンペーン価格
Ends: 27-Mar-2026
146,000
割引額 43,800 (30%)
Each
数量:
1キット
Stealth RNAi™ siRNAネガティブコントロールは、実験用Stealth RNAi™ siRNAデュプレックスのバックグラウンドに対する効果を測定する優れた方法です。これらのコントロールの特長は次のとおりです。

•GC含量の異なる3つのレベル(低、中、高)が用意されており、レベルごとに3つの配列が使用できるため、GC含量を実験用Stealth RNAi™ siRNAと一致させることが可能
• 脊椎動物のトランスクリプトームに含まれるいずれのものとも相同性を有していない
• ストレス応答を誘発しないことが試験で実証済み

Stealth RNAi™ siRNAネガティブコントロールキットには、3種類のコントロール(低、中、高のGC含量 - 配列#2および#3を除く)がすべて含まれており、各コントロールを個別に購入することもできます。実施するRNAi実験に最適なネガティブコントロールが得られるので、結果を正確に評価できます。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
仕様
使用対象(アプリケーション)RNAi、トランスフェクション
標識または色素非コンジュゲート
製品ラインStealth RNAi™ siRNA
製品タイプsiRNA
数量1キット
制御タイプネガティブコントロール
RNAi TypesiRNA
Unit SizeEach
組成および保存条件
各コントロールは20 µMで250 µLとして供給されます。Stealth RNAi™ siRNAネガティブコントロールキットには、3種類のネガティブコントロール(各250 µL @ 20 µM)がすべて含まれています。-20℃で保存適切に保存した場合、本製品は6カ月間安定状態を保ちます。

よくあるご質問(FAQ)

Stealth RNAi® は一般的なsiRNAと何が違うの?

Stealth RNAi®は25塩基のブラントエンドのsiRNAで、独自の化学修飾を持っております。
独自の化学修飾により非特異に起こるPKR/インターフェロンストレス応答を抑制することができます。このインターフェロンストレス応答は、時に増殖抑制や、毒性を引き起こすことがあります。Stealth RNAi®は、ストレス応答を引き起こすdsRNAとして認識されることを防ぎ、そのうえで効果的なKnockdownを可能にします。

どのようにRNAiの効果を測定したらいいですか?

ターゲット遺伝子のKnockdownをもっとも正確に測るには、逆転写反応とRealtime PCRを組み合わせて、細胞内のmRNA発現をはかる方法です。Northern BlotでもmRNAの減少を大まかには判断できます。また、ターゲット遺伝子の種類によっては、細胞ベースの転写アッセイでも測定できることがあります。

KnockdownのレベルはWesternBlottingのタンパクレベルで測定する方法や、β-galactosidaseのようなレポーターシステムにてはかる方法もあります。
しかしながら、mRNAが非常に効率よく翻訳され、転写量が減少していても高い量のProteinが産生で規定しまう遺伝子もあります。その場合、タンパクレベルでの測定によるではRNAiの効果を正確に測定することができません。

RNAiの主要な方法は?

大きく分けて3つあります。
1. Silencer® Select や Stealth RNAi®のようなsiRNAを分子を細胞にTransfectionする方法
2. miRNAやshRNAをクローニングしたコンストラクトを細胞内で発現させる方法
3. In-Vitro TranscriptionとDicing反応にて、PoolのsiRNAを作成し、細胞にTransfectionする方法

なぜ、RNAi実験をする際にTransfectionのコントロールが重要なのですか?

RNAi実験におけるKnockdown効率は、siRNAのデザインと細胞にsiRNAを届けられるかどうかによって決まってきます。BLOCK-iT Fluorescent OligosやGAPDHの抑制効果確認済みのsiRNAを使用することにより、各実験のTransfection効率を確認することができます。そして、それぞれの実験において、Knockdown効果の正確な評価が可能となります。

siRNAの機構は?

siRNAは短い二本鎖のRNA分子(dsRNA)で細胞にTransfectionされ、細胞内に導入されることで遺伝子のSilencingを引き起こします。siRNAのデザインはターゲットmRNAと高いホモロジーをもつStrandでデザインされ、mRNAの転写産物に強く結合すると分解を引き起こし、リボソームの翻訳を阻害します。
この現象はRNA干渉(RNA interference)、RNAiと呼ばれています。
弊社では、デザイン済みまたは、抑制効果確認済みのRNA分子を販売しています。
下記よりご参考ください。
http://www.thermofisher.com/jp/ja/home/life-science/rnai/synthetic-rnai-analysis.html

引用および参考文献 (3)

引用および参考文献
Abstract
The Heat Shock Protein 90-CDC37 Chaperone Complex Is Required for Signaling by Types I and II Interferons.
Authors:Shang L, Tomasi TB,
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:16280321
Interferon signaling pathways are critical to both innate and adaptive mmunity. We have demonstrated here that the inhibition of heat shock protein 90 (Hsp90) functions by small interfering RNAs or chemical inhibitors blocking interferon-induced gene expression. Hsp90 was required for signal transducers and activators of transcription 1 phosphorylation, and in ... More
NOD2/CARD15 mediates induction of the antimicrobial peptide human beta-defensin-2.
Authors:Voss E, Wehkamp J, Wehkamp K, Stange EF, Schröder JM, Harder J,
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:16319062
Production of inducible antimicrobial peptides offers a first and rapid defense response of epithelial cells against invading microbes. Human Beta-defensin-2 (hBD-2) is an antimicrobial peptide induced in various epithelia upon extracellular as well as intracellular bacterial challenge. Nucleotide-binding oligomerization domain protein 2 (NOD2/CARD15) is a cytosolic protein involved in intracellular ... More
Molecular cloning and characterization of a novel 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate transporter, PAPST2.
Authors:Kamiyama S, Sasaki N, Goda E, Ui-Tei K, Saigo K, Narimatsu H, Jigami Y, Kannagi R, Irimura T, Nishihara S,
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:16492677
Sulfation is an important posttranslational modification associated with a variety of molecules. It requires the involvement of the high energy form of the universal sulfate donor, 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate (PAPS). Recently, we identified a PAPS transporter gene in both humans and Drosophila. Although human colonic epithelial tissues express many sulfated glycoconjugates, ... More