Ácido n-pentadecanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido n-pentadecanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido n-pentadecanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido n-pentadecanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1002-84-2 | C15H30O2 | 242.4 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
12983025025 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 129830250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1002-84-2
IUPAC Namepentadecanoic acid
Molecular FormulaC15H30O2
InChI KeyWQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Titration with NaOH>=98.5 %
Appearance (Form)Powder or crystals or flakes and/or chunks

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only