DL-2-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
DL-2-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
DL-2-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

DL-2-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88.15 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 129980025
Preis (EUR)
252,00
Each
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
252,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6032-29-7
IUPAC Namepentan-2-ol
Molecular FormulaC5H12O
InChI KeyJYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYNA-N
SMILESCCCC(C)O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4050 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless
GC>=97.5 %
Appearance (Form)Liquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only