BioLite Cell Culture Treated Dish
Thermo Scientific™

BioLite Cell Culture Treated Dish

발열성과 세포 독성이 없는 세포 부착형 세포 배양접시로, 일반적인 세포 배양을 보다 경제적으로 수행할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호직경(미터법)
13018035 mm
13018160 mm
130182100 mm
130183150 mm
카탈로그 번호 130180
제품 가격(KRW)
144,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
159,000
할인액 15,000
Case of 500
직경(미터법):
35 mm
제품 가격(KRW)
144,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
159,000
할인액 15,000
Case of 500

Thermo Scientific™ BioLite Cell Culture Treated Dish를 이용하여 일반적인 세포 배양 절차를 보다 경제적으로 수행하십시오. 세포 부착 표면이 있는 이 접시는 발열성과 세포독성이 없습니다. Thermo Scientific BioLite 제품은 다수의 표준 세포주에 사용 가능한 경제적인 한정 세포 배양 제품군입니다.

  • 세포 배양 처리됨
  • 멸균
  • 발열성 없음
  • USP Class VI 및 세포독성 없음
사양
높이(미터법) 내부9.3 mm
케이스당 수500
팩당 수10
형상Round
유형Cell Culture Dish
부피(미터법) 작동3 mL
용량(미터법)3 mL (Well)
배양 면적9.4 sq. cm
직경(미터법)35 mm
높이(미터법)10 mm
물질Polyethylene
멸균Sterile
표면 처리Cell Culture
Unit SizeCase of 500

자주 묻는 질문(FAQ)

What is the recommended working volume of Nunc adherent cell culture products?

This depends largely on the cell line and working conditions (considerations include headspace for gas exchange, supplements used, and optimal feeding schedule, among others) but we do offer guidelines for development purposes (0.3 to 0.5 mL per cm2) . Note that these volumes are approximate and may have to be modified for best performance. T25 Flask = 7 mL, T75 Flask = 25 mL, T175 Flask = 55 mL, T225 Flask = 70 mL, 300cm2 Flask = 100 mL, 500 cm2 TripleFlask = 200 mL, 35 mm round culture dish = 3 mL, 60 mm round culture dish = 5 mL, 100 mm round culture dish = 12 mL, 150 mm round culture dish = 35 mL, 4 (rectangular) well Multidish = 5 mL, 8 (rectangular) well Multidish = 3 mL, 4 (round) well Multidish = 1 mL, 6 well Multidish = 3 mL, 12 well Multidish = 2 mL, 24 well Multidish = 1 mL, 48 well Multidish = 0.5 mL.