Placas de micropocillos y multiplacas Biolite
Thermo Scientific™

Placas de micropocillos y multiplacas Biolite

Realice procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica con las placas tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™, que son estériles, apirógenas y no citoxicas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.° de pocillosÁrea de cultivoVolumen del pocillo (métrico)
130186241,9 cm21 ml
13018469,6 cm23 mL
130185123,8 cm22 mL
130187480,75 cm20,5 mL
130188960,32 cm20,2 mL
Número de catálogo 130186
Precio (CLP)
240.570
Case of 50
N.° de pocillos:
24
Área de cultivo:
1,9 cm2
Volumen del pocillo (métrico):
1 ml
Precio (CLP)
240.570
Case of 50

Experimente un rendimiento óptimo con amplias selecciones de tamaño. Las placas con tapas tratadas con cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™ se adaptan a una multitud de necesidades experimentales al mismo tiempo que proporcionan rentabilidad para una amplia selección de aplicaciones en su rutina de cultivo celular.

• Estéril según ISO 11137, SAL 10-6
• No citotóxico
• No pirogénico
• Sin BSE/TSE
• Sin ARNasa/ADNasa
• Materias primas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)

Especificaciones
Certificaciones/conformidadTodas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Área de cultivo1,9 cm2
Longitud (métrico)127,6 mm
N.º por caja50/Cs.
N.° por paquete1 (En envase individual)
Tipo de productoMultiplaca
Duración de almacenamiento2 años
Volumen del pocillo (métrico)1 ml
Volumen de trabajo (métrico)1 mL
Anchura (métrico)85,4 mm
matriz, red, conjunto4 x 6
ColorTransparente
N.° de pocillos24
EsterilidadEstéril
Tratamiento de superficieCultivo celular
Unit SizeCase of 50

Preguntas frecuentes

What is the recommended working volume of Nunc adherent cell culture products?

This depends largely on the cell line and working conditions (considerations include headspace for gas exchange, supplements used, and optimal feeding schedule, among others) but we do offer guidelines for development purposes (0.3 to 0.5 mL per cm2) . Note that these volumes are approximate and may have to be modified for best performance. T25 Flask = 7 mL, T75 Flask = 25 mL, T175 Flask = 55 mL, T225 Flask = 70 mL, 300cm2 Flask = 100 mL, 500 cm2 TripleFlask = 200 mL, 35 mm round culture dish = 3 mL, 60 mm round culture dish = 5 mL, 100 mm round culture dish = 12 mL, 150 mm round culture dish = 35 mL, 4 (rectangular) well Multidish = 5 mL, 8 (rectangular) well Multidish = 3 mL, 4 (round) well Multidish = 1 mL, 6 well Multidish = 3 mL, 12 well Multidish = 2 mL, 24 well Multidish = 1 mL, 48 well Multidish = 0.5 mL.