D(-)-Ribose, +99.5 %
D(-)-Ribose, +99.5 %
D(-)-Ribose, +99.5 %
Thermo Scientific Chemicals

D(-)-Ribose, +99.5 %

CAS: 50-69-1 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 132365000
Preis (EUR)
829,00
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
829,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS50-69-1
IUPAC Name(3R,4S,5R)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
Molecular FormulaC5H10O5
InChI KeyHMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
SMILESOC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Loss on drying=<1 % (60°C, 3 h)
Specific optical rotation-18° to -22° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Appearance (Color)White to light beige
Appearance (Form)Powder or crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only