Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen
Thermo Scientific™

Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen

Führen Sie mithilfe der TripleFlasks Anwendungen mit großen Zellkulturen wie Drogenscreenings und Scale-Ups aus.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerOberflächenbehandlungVerschlusstypBarcode
132867Zellkultur-behandeltFestNein
132913Zellkultur-behandeltFilterNein
132920Nunclon DeltaFilterJa
132925Cell Culture-treated FilterJa
Katalognummer 132867
Preis (EUR)
524,65
Exklusiv online
558,00
Ersparnis 33,35
Case of 32
Oberflächenbehandlung:
Zellkultur-behandelt
Verschlusstyp:
Fest
Barcode:
Nein
Preis (EUR)
524,65
Exklusiv online
558,00
Ersparnis 33,35
Case of 32

Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelten Zellkulturflaschen stehen Ihnen insgesamt 500 cm2 an Wachstumsfläche für die Vergrößerung Ihrer Zellkulturen zur Verfügung, und das bei der gleichen Stellfläche wie eine herkömmliche Flasche. Die Gesamtkulturfläche wird mittels dreier paralleler Ebenen und einer geraden Halsöffnung erzielt, die effizient in automatisierte Systeme integrierbar ist. Jede TripleFlask wird einer Nunclon™ Delta Behandlung unterzogen, eine firmeneigene Behandlung für Zellkulturoberflächen, die bei einer Vielzahl von Zelltypen für maximale Adhäsion sorgt.

Drei Schichten von Wachstumsflächen bieten eine Kulturfläche von insgesamt 500 cm2 beim gleichen Platzbedarf wie ein standardmäßiger 175 cm2 Nunc-Zellkulturkolben.

  • Empfohlenes Arbeitsvolumen: 200 ml.
  • Fördert die einschichtige adhärente Zellkultur.
  • Auch mit Barcode 128 verfügbar
  • Das Nunclon Delta-Zertifikat ist in jedem Fall für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und Sterilität beigefügt.
Garantie: 90 Tage

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
BarcodeNein
VerschlusstypFest
BeschreibungZellkultur behandelte TripleFlaschen
FlaschenhalstypGerade
Anzahl pro Karton32/Cs.
Anzahl pro Packung1 Ea.
ProdukttypFlask
FormGleiche Außenmaße wie der Standard Nunc T175 mit geradem Hals
Arbeitsvolumen (metrisch)200 mL
BodenformFlach
Kapazität (metrisch)200 mL
Kulturfläche500 cm2
EinwegproduktSingle-use
GraduatedYes
MaterialPolystyrene
SterilitätSteril
OberflächenbehandlungZellkultur-behandelt
Unit SizeCase of 32

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What is the difference between the Nunclon Delta surface and a tissue culture (TC) surface from a competitor?

Our Nunclon Delta surface for adherent cells is a standard tissue culture (TC) surface modification that makes the polystyrene surface more hydrophilic. This facilitates maximum adhesion for a broad range of cell types.

The Nunclon Delta surface is Thermo Scientific Nunclon Delta-certified, which is a Thermo Fisher proprietary certification that has a quality standard to help ensure consistency. Every lot of Thermo Scientific Nunclon Delta-certified cell cultureware is tested with Gibco media for:
- Less than 10% growth variation in L929, Hel299 and primary chick embryo cells
- Less than 15% variation colony formation of V79-4 cells

More information and all applicable products can be found in the "Product selection guide for every step of your cell culture workflow" brochure .

Can I use a Nunc Cell Scraper with a Nunc TripleFlask that has Nunclon Delta surface treatment?

The design of the Nunc TripleFlask does not allow for mechanical scraping. However, cells are easily harvested using protein digesting enzymes, such as trypsin, collagenase, and Pronase or by using non-enzymatic dissociation solutions.
The following is a document link regarding culturing techniques for Nunc TripleFlask:
https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/BID/Technical-Notes/culturing-technique-nunc-tripleflask-technical-note.pdf

What is the recommended working volume of Nunc adherent cell culture products?

This depends largely on the cell line and working conditions (considerations include headspace for gas exchange, supplements used, and optimal feeding schedule, among others) but we do offer guidelines for development purposes (0.3 to 0.5 mL per cm2) . Note that these volumes are approximate and may have to be modified for best performance. T25 Flask = 7 mL, T75 Flask = 25 mL, T175 Flask = 55 mL, T225 Flask = 70 mL, 300cm2 Flask = 100 mL, 500 cm2 TripleFlask = 200 mL, 35 mm round culture dish = 3 mL, 60 mm round culture dish = 5 mL, 100 mm round culture dish = 12 mL, 150 mm round culture dish = 35 mL, 4 (rectangular) well Multidish = 5 mL, 8 (rectangular) well Multidish = 3 mL, 4 (round) well Multidish = 1 mL, 6 well Multidish = 3 mL, 12 well Multidish = 2 mL, 24 well Multidish = 1 mL, 48 well Multidish = 0.5 mL.

What is Nunclon Delta?

Nunclon Delta refers to our performance-certified surface for culture of adherent cells, available in a variety of common formats (flasks, plates, multiwell dishes). It is tested with at least four cell lines (varies by product and manufacturing location) commonly used in research, and it should work well for most robust cell lines. It does not involve addition of coating reagent, but rather is manufactured by exposure of the molded products to a proprietary energy source, which renders the surface more hydrophilic by means of increasing the concentration of oxygen-containing (e.g. hydroxyl) molecular groups. It is by this hydrophilic property that anchorage-dependent cells are able to attach to the surface and become confluent.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.