Calcium chloride dihydrate, granular, USP, Multi-Compendial, GMP, J.T.Baker™
Avantor™

Calcium chloride dihydrate, granular, USP, Multi-Compendial, GMP, J.T.Baker™

This product is GMP Manufactured and meets BP, EP, USP, JP specifications.
Have Questions?
Número de catálogo 1335-07
Precio (MXN)
-
This product is GMP Manufactured and meets BP, EP, USP, JP specifications.
This product is GMP Manufactured and meets BP, EP, USP, JP specifications.

Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.

Especificaciones
ColorBlanco
Punto de fusión175°C
EnvasePolyethylene pail, screw top
GradoMulticomponente/USP
Peso molecular (g/mol)147.01
Porcentaje de pureza99 to 107%
Forma físicaSolid
Cantidad12 kg
Unit SizeEach