Thermal Mixers and Blocks
Thermo Scientific™

Thermal Mixers and Blocks

다양한 애플리케이션용으로 가변 속도 및 온도 제어 기능을 가진 이 다기능 믹서와 함께 보완적으로 사용되는 블록 패키지를 선택하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호제품 유형보유
13687719Mixer with Block20 x 0.2mL, 12 x 1.5mL Microtubes
13687720Mixer with Block20 x 0.5mL, 12 x 1.5mL Microtubes
13687717Mixer with Block24 x 1.5mL Microtubes
13687718Mixer with Block24 x 2.0mL Microtubes
13687721Mixer with Block96-well Microplates, 0.2mL Tube Strips
13687711Thermal MixerN/A
13687712Block24 x 1.5mL Microtubes
13687713Block24 x 2.0mL Microtubes
13687714Block20 x 2mL, 12 x 1.5mL Microtubes
13687715Block20 x 0.5mL, 12 x 1.5mL Microtubes
13687716Block96-well Microplates, 0.2mL Tube Strips
카탈로그 번호 13687719
제품 가격(KRW)
7,027,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
8,267,000
할인액 1,240,000 (15%)
Each
제품 유형:
Mixer with Block
보유:
20 x 0.2mL, 12 x 1.5mL Microtubes
제품 가격(KRW)
7,027,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
8,267,000
할인액 1,240,000 (15%)
Each

Thermo Scientific Thermal Mixer는 다양한 속도 및 온도 제어 기능이 있으며 마이크로튜브 및 마이크로플레이트용 블록에 대한 여러 선택 옵션을 제공합니다.

  • 다양한 애플리케이션에 적용할 수 있는 가열 및 냉각 기능
  • 소형의 크기와 저소음 작동
  • Thermal Mixer with Block이 포함된 편리한 패키지
믹서 특징
  • 신속한 가열 및 냉각 시간 및 지정된 혼합 속도에 빠르게 도달
  • 온도 제어 범위: 주위 온도보다 15°C 낮은 온도 ∼ 100°C 
  • 온도 설정 범위: +4°C ∼ 100°C
  • 교반 속도: 250 ∼ 1400 rpm
  • 온도 안정성: ±0.1°C
  • 열교반기 블록 전체적으로 균일한 혼합
  • 블록 전체적으로 우수한 균일성
  • 알람음 기능이 있는 디지털 타이머: 1분 ∼ 96시간
  • 온도 보정 기능으로 서로 다른 튜브와 시료에서 열적 반응의 차이 보상
  • 5가지의 교체 가능한 블록 선택 옵션
  • LCD 디스플레이에 설정 및 실제 작동 시간, 혼합 속도 및 온도 표시
  • 가열/냉각 및 혼합 기능은 각각 독립적으로 실행 가능
사양
치수(길이 x 폭 x 높이)130 x 230 x 205 mm
디스플레이LCD
전기 요구사항120/240 V
용도(애플리케이션)
  • Genetic analysis
  • DNA and RNA extraction
  • Sample preparation
  • Biochemical studies of enzymatic reactions and processes
  • Extraction of metabolites from cellular material
  • Incubation
  • Agitation
  • Digestion
  • Samples/standards for peptide mapping
높이(영국식 단위)8.07 in.
높이(미터법)205 mm
보유20 x 0.2mL, 12 x 1.5mL Microtubes
길이(영국식 단위)5.11 in.
길이(미터법)130 mm
플러그 유형US, EU, UK Plug
제품 유형Mixer with Block
배송 중량(미터법)4 kg
타이머 범위1 min. to 96 hr. (1 min. increment)
튜브 용량0.2 mL, 1.5 mL
워런티 및 서비스 제공2 Years
와트60 W
폭(영국식 단위)9.05 in.
폭(미터법)230 mm
궤도2 mm
속도 범위250 to 1400 rpm
온도 범위(미터법)4°C to 100°C
Unit SizeEach