Reactivo para transfección Lipofectamine™ RNAiMAX
Invitrogen™

Reactivo para transfección Lipofectamine™ RNAiMAX

El reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX proporciona la máxima eficacia de transfección en la más amplia variedad de tipos deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
137781501,5 mL
137780750,75 ml
137781000,1 ml
137780300,3 mL
1377850015 mL
Número de catálogo 13778150
Precio (CLP)
1.129.834
Each
Cantidad:
1,5 mL
Precio (CLP)
1.129.834
Each
El reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX proporciona la máxima eficacia de transfección en la más amplia variedad de tipos de células para experimentos de reducción génica con restricciones ARNip. Lipofectamine™ RNAiMAX es una formulación exclusiva lipídica catiónica específica de ARNi diseñada específicamente para el envío de ARNip y miARN en todos los tipos de células.

Con el reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX obtendrá:

• Eficacia de transfección superior que requiere menores concentraciones de ARNi y da como resultado una reducción génica más eficaz con una cantidad mínima de efectos no específicos
• Fácil optimización debido a una citotoxicidad mínima a través de un intervalo de concentración de 10 veces el reactivo de transfección
• Eficiencia de transfección superior para antagonistas y mímicos de miRNA
• Compatibilidad con una amplia variedad de tipos celulares que proporciona el enfoque más versátil de todos los experimentos de reducción génica
• Un protocolo simple y rápido para unos resultados uniformes y reproducibles

Reducción de alto nivel en una amplia gama de células
El reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX transfecta una amplia gama de tipos de células (ver figura). Para el silenciamiento génico, las transfecciones de alta eficiencia del reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX conducen a los altos niveles de reducción génica necesarios para lograr resultados convincentes.

Transfecciones sencillas, de alto rendimiento
Solo tiene que mezclar el reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX con ARNip, agregarlo a sus células, incubarlo y medir la reducción génica. Su sencillez y velocidad combinadas con la alta eficacia de transfección hacen del reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX la opción ideal para las transfecciones de ARNsi de alto rendimiento. Las condiciones de transfección pueden establecerse fácilmente para sistemas automatizados o robóticos utilizados en tales aplicaciones.

Encuentre un protocolo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX optimizado para su línea de células.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Transfección
Compatibilidad de alto rendimientoCompatible con alto rendimiento
Línea de productosLipofectamine
Tipo de productoReactivos para transfección
Cantidad1,5 mL
Compatible con sueroSí
Condiciones de envíoAprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Tipo de célulaLíneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
FormatoPlaca de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestraARNip, ARNip sintético, plásmidos de ARNi (ARBhc, miR), ARNi, ARNmi
Transfection TechniqueTransfección basada en lípidos
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Contiene un vial (1,5 ml) de reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX. Almacenar de 2–8 °C. No la congele.

Preguntas frecuentes

I'm seeing cell death after transfection using Lipofectamine RNAiMAX Reagent. What should I do?

Remove antibiotics from the medium during transfection, as this can cause stress leading to cell death. Try adjusting both lipid and siRNA quantities. Use cells with lower passage number for better viability. Consider assaying for microbes such as Mycoplasma that are not detected easily in cell culture.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Transfection Support Center.

I accidentally kept my Lipofectamine RNAiMAX Reagent at room temperature. Can I still use it?

Yes, all of our lipid transfection reagents are stable at room temperature for months.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Transfection Support Center.

I accidentally froze my Lipofectamine RNAiMAX Reagent. Can I still use it?

Freezing can alter the integrity and composition of the lipid particles. The performance of the reagent may be affected and it may only work for the first week or so. It is safer to use a new vial.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Transfection Support Center.

I accidentally left my lipid reagent at room temperature. Can I still use it?

Yes, all of our lipid transfection reagents are stable at room temperature for months.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Lipid-Based Transfection Support Center.

What positive transfection control can I use with Lipofectamine RNAiMAX?

BLOCK-iT Alexa Fluor Red Fluorescent Control (Cat. No. 14750100) can be used as an indicator of transfection efficiency of siRNA. This dye can be detected using standard filter sets designed for Alexa Fluor 555, Cy3, DsRed, Texas Red, or Rhodamine Red fluorophores.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Transfection Support Center.

Citations & References (60)

Citations & References
Abstract
Authors:
Journal:
PubMed ID:17804805
The keratin-binding protein Albatross regulates polarization of epithelial cells.
Authors:Sugimoto M, Inoko A, Shiromizu T, Nakayama M, Zou P, Yonemura S, Hayashi Y, Izawa I, Sasoh M, Uji Y, Kaibuchi K, Kiyono T, Inagaki M,
Journal:J Cell Biol
PubMed ID:18838552
'The keratin intermediate filament network is abundant in epithelial cells, but its function in the establishment and maintenance of cell polarity is unclear. Here, we show that Albatross complexes with Par3 to regulate formation of the apical junctional complex (AJC) and maintain lateral membrane identity. In nonpolarized epithelial cells, Albatross ... More
Anti-apoptotic effect of the basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor DEC2 in human breast cancer cells.
Authors:Liu Y, Sato F, Kawamoto T, Fujimoto K, Morohashi S, Akasaka H, Kondo J, Wu Y, Noshiro M, Kato Y, Kijima H,
Journal:Genes Cells
PubMed ID:20236182
'DEC1 (BHLHB2/Stra13/Sharp2) and DEC2 (BHLHB3/Sharp1) are basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors that are involved in circadian rhythms, differentiation and the responses to hypoxia. We examined whether DEC1 and DEC2 are involved in apoptosis regulation, in human breast cancer MCF-7 cells. We found that siRNA-mediated knockdown of DEC2 resulted in marked ... More
EPLIN mediates linkage of the cadherin catenin complex to F-actin and stabilizes the circumferential actin belt.
Authors:Abe K, Takeichi M,
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:18093941
'The cadherin-catenin complex is the major machinery for cell-cell adhesion in many animal species. This complex in general associates with actin fibers at its cytoplasmic side, organizing the adherens junction (AJ). In epithelial cells, the AJ encircles the cells near their apical surface and forms the "zonula adherens" or "adhesion ... More
MicroRNA regulation of cyclooxygenase-2 during embryo implantation.
Authors:Chakrabarty A, Tranguch S, Daikoku T, Jensen K, Furneaux H, Dey SK,
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:17848513
'The implantation process is complex, requiring reciprocal interactions between implantation-competent blastocysts and the receptive uterus. Because microRNAs (miRNAs) have major roles in regulating gene expression, we speculated that they participate in directing the highly regulated spatiotemporally expressed genetic network during implantation. Here, we show that two miRNAs, mmu-miR-101a and mmu-miR-199a*, ... More