Tetrafenilciclopentadienona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tetrafenilciclopentadienona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tetrafenilciclopentadienona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tetrafenilciclopentadienona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 479-33-4 | C29H20O | 384.47 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
1385400505 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 138540050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS479-33-4
IUPAC Nametetraphenylcyclopenta-2,4-dien-1-one
Molecular FormulaC29H20O
InChI KeyPLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=C1C(=C(C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Crystalline powder
Melting point217°C to 222°C
Infrared spectrumConforms
HPLC>=98.5 %
Appearance (Color)Black

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only