2-thiophénecarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-thiophénecarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-thiophénecarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-thiophénecarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 98-03-3 | C5H4OS | 112.15 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
25 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 138831000
Prix (EUR)
58,80
Each
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
58,80
Each
Identifiants chimiques
CAS98-03-3
IUPAC Namethiophene-2-carbaldehyde
Molecular FormulaC5H4OS
InChI KeyCNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=CC1=CC=CS1
Voir plus
Appearance (Color)Clear colorless to yellow to brown
Refractive index1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
GC>=97.5 %

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only