Cloruro de p-toluenosulfonilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de p-toluenosulfonilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de p-toluenosulfonilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cloruro de p-toluenosulfonilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 98-59-9 | C7H7ClO2S | 190.64 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Ver todo
Frasco de vidrio
Número de catálogo 139031000
Precio (EUR)
23,65
Precio exclusivo compra web
25,80
Ahorro 2,15 (8%)
Each
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
23,65
Precio exclusivo compra web
25,80
Ahorro 2,15 (8%)
Each
Identificadores químicos
CAS98-59-9
IUPAC Name4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Molecular FormulaC7H7ClO2S
InChI KeyYYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Infrared spectrumConforms
Melting point67°C to 69°C
Appearance (Form)Crystalline powder
Assay>=99.0 %
Ver más
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación