1,2,4-1H-Triazol, 99,5%
1,2,4-1H-Triazol, 99,5%
1,2,4-1H-Triazol, 99,5%
Thermo Scientific Chemicals

1,2,4-1H-Triazol, 99,5%

CAS : 288-88-0 | C2H3N3| 69,06 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 139281000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS288-88-0
IUPAC Name1H-1,2,4-triazole
Molecular FormulaC2H3N3
InChI KeyNSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
SMILESN1C=NC=N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Powder and/or flakes
Infrared spectrumConforms
Melting point119°C to 122°C
Appearance (Color)White
HPLC>=99.4 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RU– Solo para uso en investigación