Search
Search

| Número de catálogo | Material de la cámara | Anchura exterior (métrico) | Abertura de guillotina (métrico) |
|---|---|---|---|
| 1397 | SmartCoat | 190 cm | 20,3 cm |
| 1323TS también denominado 1323 | Acero inoxidable (304) | 100 cm | 25,4 cm |
| 1335 | Acero inoxidable (304) | 130 cm | 20,3 cm |
| 1353 | Acero inoxidable (304) | 160 cm | 20,3 cm |
| 1369 | SmartCoat | 160 cm | 25,4 cm |
| 1371 | Acero inoxidable (304) | 160 cm | 25,4 cm |
| 1395 | SmartCoat | 130 cm | 20,3 cm |
| 1321 | SmartCoat | 100 cm | 25,4 cm |
| 1342 | Acero inoxidable (304) | 100 cm | 20,3 cm |
| 1340 | SmartCoat | 100 cm | 20,3 cm |
| 1337 | Acero inoxidable (304) | 190 cm | 20,3 cm |
| 1351 | SmartCoat | 160 cm | 20,3 cm |
Realice operaciones diarias de forma segura y eficaz con los paquetes de cabinas de seguridad para productos biológicos serie 1300 de Clase II, Tipo A2 fáciles de pedir, que incluyen lo siguiente: cabina; manual, base con altura ajustable; luz UV instalada en fábrica y un conjunto de reposabrazos. Estas cabinas de seguridad ofrecen unos avances en tecnología y diseño excepcionales, tales como una protección superior con un diseño exclusivo de flujo de aire, una ergonomía excepcional para un entorno de trabajo seguro y cómodo y un excelente consumo energético para ahorrar en costes operativos.
Características de seguridad:
Más opciones: