You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
Inicio
▸
Comprar todos los productos
▸
Equipos para laboratorios especializados
▸
Espátulas de laboratorio
▸
Disposable Sterile Scoops
Fisherbrand™
Disposable Sterile Scoops
Curved handle for easier pickup
Have Questions?
Número de catálogo
Capacidad (métrico)
Longitud (métrico)
14-375-250
60 mL
19 cm
Número de catálogo
14-375-250
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
60 mL
Longitud (métrico):
19 cm
Curved handle for easier pickup
Contaminant-free
Flat-top design ensures accuracy to ±2% of capacity
Flat bottom keeps scoop upright
Polystyrene construction
Especificaciones
Capacidad (imperial)
2 oz
Capacidad (métrico)
60 mL
Desechables
Single-use
Tipo de mango
Curved
Longitud (imperial)
7,5 in
Tipo de producto
Pala
Esterilidad
Estéril
Longitud (métrico)
19 cm
Material
Poliestireno
Forma
Flat top
Unit Size
Each