Standard Cell Factories now configurable in the Single Use Assembly Configurator Tool!
Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System
Actual product may vary
Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System
Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System
Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System
Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System
Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System
Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System
Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System
Thermo Scientific™

Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System

Green features

Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system으로 귀중한 공간을 절약할 수 있습니다. 10층으로 구성된 각각의 일회용 시스템은 T175 플라스크 36개에 상당하는 양을 수용할 수 있습니다.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호트레이 레이어배양 면적케이스당 수
1400001632 cm²6/Cs.
14025021264 cm²6/Cs.
14036042528 cm²4/Cs.
140400106320 cm²2/Cs.
140410106320 cm²6/Cs.
1404404025,280 cm²2/Cs.
카탈로그 번호 140000
제품 가격(KRW)
682,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
757,000
할인액 75,000 (10%)
Case of 6
트레이 레이어:
1
배양 면적:
632 cm²
케이스당 수:
6/Cs.
제품 가격(KRW)
682,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
757,000
할인액 75,000 (10%)
Case of 6

Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system으로 귀중한 공간을 절약할 수 있습니다. 10층으로 구성된 각각의 일회용 시스템은 T175 플라스크 36개에 상당하는 양을 수용할 수 있습니다. 선형 멀티-레이어 세포 배양 형태는 사용이 쉽고 확장이 간편하여 연구 및 상업적 규모의 애플리케이션에 이상적입니다.

특징:

  • 개봉 후 즉시 사용 시스템
  • 대형, 벤트(vented) 스크류 마개
  • 액체를 따르고 무균적 필링(aseptic filling)을 위한 다용도 포트(port) 디자인

장점:

  • T175 플라스크에 비해 액체를 채우고 비우는 작업이 다섯 배 빠름
  • EasyFill Cell Factory 시스템은 액세서리가 필요 없음

시작하기:
EasyFill Cell Factory 시스템의 커다란 입구에 직접 배지를 넣으면 됩니다.

보증: 90일

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
마개 유형Vented
설명EasyFill Cell Factory
그린 기능ISCC PLUS
케이스당 수6/Cs.
팩당 수1 Ea.
트레이 레이어1
배양 면적632 cm²
멸균Sterile
Unit SizeCase of 6