L-Tirosina, 99+ %
L-Tirosina, 99+ %
L-Tirosina, 99+ %
L-Tirosina, 99+ %
Thermo Scientific Chemicals

L-Tirosina, 99+ %

La L-tirosina, n.° de CAS 60-18-4, es un aminoácido aromático no esencial que se considera un metabolito fundamental, implicado en la síntesis de proteínas y la fotosíntesis.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 140641000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS60-18-4
IUPAC Name(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molecular FormulaC9H11NO3
InChI KeyOUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
SMILESN[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration with HClO4>=99.0 % (on dried substance)
Loss on drying=<0.5 % (1 g, 105°C)
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Heavy metals (as Pb)=<10 ppm
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Descripción general

• La L-tirosina es el isómero levorrotatorio de la tirosina de aminoácidos aromáticos, sintetizada in vivo a partir de la L-fenilalanina
• Está disponible como un polvo cristalino y blanquecino, estable a temperatura ambiente y soluble en ácido clorhídrico

Aplicaciones

• La L-tirosina in vivo participa en la síntesis de proteínas y es un precursor de alcaloides, como morfina, neurotransmisores, epinefrina, ácido p-coumárico, tiroxina, melanina de pigmento y catecolaminas.
•Se ha demostrado que si la L-tirosina se utiliza como suplemento, aumenta los niveles de neurotransmisores, dopamina, adrenalina y norepinefrina en el cerebro
• Se considera un suplemento dietético esencial para los pacientes con fenilcetonuria que carecen de la enzima fenilalanina hidroxilasa y, por consiguiente, la fenilalanina no puede convertirse en tirosina
• La L-tirosina desempeña un papel fundamental como portador de electrones en el proceso de fotosíntesis
• Debido a su papel en la síntesis de catecolaminas, la L-tirosina también se utiliza en la investigación para estudiar su impacto en el estrés

RUO – Research Use Only

Referencias generales:

  1. Young, S. N. L-Tyrosine to alleviate the effects of stress?J Psychiatry Neurosci.2007, 32(3), 224.
  2. Hase, A.; Jung, S. E.; Rot, M. Behavioral and cognitive effects of tyrosine intake in healthy human adults.Pharmacol Biochem Behav 2015, 133, 1-6.
  3. Webster, D.; Wildgoose, J. Tyrosine supplementation for phenylketonuria.Cochrane Database Syst Rev.
  4. 2013 Jun 5;2013(6):CD001507.
  5. Barry, B. A.; Babcock, G. T. Tyrosine radicals are involved in the photosynthetic oxygen-evolving system.Proc Natl Acad Sci U S A. 1987, 84(20), 7099-103.