4-Vinilpiridina, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
4-Vinilpiridina, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
4-Vinilpiridina, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Vinilpiridina, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 140911000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS100-43-6
IUPAC Name4-ethenylpyridine
Molecular FormulaC7H7N
InChI KeyKFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
SMILESC=CC1=CC=NC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=94.0 %
Refractive index1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Stabilizer80 to 150 ppm Hydroquinone
Appearance (Color)Clear colorless to yellow to red-brown
Appearance (Form)Liquid
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only