3-Amino-1,2,4-Triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Amino-1,2,4-Triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Amino-1,2,4-Triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Amino-1,2,4-Triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1120-99-6 | C3H4N4 | 96.09 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 146230100
Preis (EUR)
66,40
Each
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
66,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1120-99-6
IUPAC Name1,2,4-triazin-3-amine
Molecular FormulaC3H4N4
InChI KeyMJIWQHRXSLOUJN-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=NC=CN=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Melting point173°C to 178°C
Infrared spectrumConforms
Titration with HClO4>=96.0 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)Brown
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only