You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
홈
▸
모든 제품 쇼핑하기
▸
랙
▸
튜브 랙
▸
Poxygrid™ Half Racks
Fisher Scientific™
Poxygrid™ Half Racks
Resist abrasion, rust, and corrosion.
Have Questions?
카탈로그 번호
위치
1479211
FISHERMIS-1479211-EACH으로도 사용됨
24
카탈로그 번호
1479211
FISHERMIS-1479211-EACH으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
-
위치:
24
Resist abrasion, rust, and corrosion.
Excellent space-savers for use in water baths, laminar flow hoods, fume hoods or any place where space is limited
Ideal for autoclaving, unaffected by temperatures from -223 to 121°C (-370 to 250°F)
Constructed of high-quality steel wire, welded and coated with heat-cured, thermosetting, blue epoxy
Unaffected by salts, weak acids, weak alkalis, and organic solvents such as toluol, heptane, turpentine and xylol
Resist chipping
Two decks with square holes, reinforced edges and slotted mesh bottom
사양
어레이
6 x 4
직경(미터법) 내부
16 mm
직경(미터법) 개구부
16 mm
치수(길이 x 폭 x 높이)
4.9 x 3.89 x 2.5 (12.5 x 9.9 x 6.4 cm)
높이(영국식 단위)
2.5 in.
높이(미터법)
6.4 cm
길이(영국식 단위)
4.9 in.
길이(미터법)
12.5 cm
선반
2 Tiers
폭(영국식 단위)
3.89 in.
폭(미터법)
9.9 cm
오토클레이브 가능
Autoclavable
색상
Blue
보유
Tubes (13 to 16 mm)
물질
Epoxy-coated Steel
위치
24
제품 유형
Test Tube Half Rack
형상
Rectangular
적재 가능
Yes, When Empty
멸균
Non-sterile
Unit Size
Each