2,5-Dibromthiophen, 95%
2,5-Dibromthiophen, 95%
2,5-Dibromthiophen, 95%
Thermo Scientific Chemicals

2,5-Dibromthiophen, 95%

CAS: 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241,93 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 148680250
Preis (EUR)
42,90
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
42,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS3141-27-3
IUPAC Name2,5-dibromothiophene
Molecular FormulaC4H2Br2S
InChI KeyKBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
SMILESBrC1=CC=C(Br)S1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
GC>=94 %
Appearance (Color)Clear light yellow to brown
Refractive index1.6270 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO– Nur für Forschungszwecke