2-Nonanona, 97%, Thermo Scientific Chemicals
2-Nonanona, 97%, Thermo Scientific Chemicals
2-Nonanona, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Nonanona, 97%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 821-55-6 | C9H18O | 142,24 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
148781000100 mLFrasco de vidrio
Número de catálogo 148781000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS821-55-6
IUPAC Namenonan-2-one
Molecular FormulaC9H18O
InChI KeyVKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCCC(C)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Refractive index1.4180 to 1.4230 (20°C, 589 nm)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RU– Solo para uso en investigación