Isopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Isopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Isopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Isopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 75-31-0 | C3H9N | 59.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 148920010
Preis (EUR)
42,65
Exklusiv online
46,70
Ersparnis 4,05 (9%)
Each
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
42,65
Exklusiv online
46,70
Ersparnis 4,05 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS75-31-0
IUPAC Namepropan-2-amine
Molecular FormulaC3H9N
InChI KeyJJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)N
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive index1.3725 to 1.3755 (20°C, 589 nm)
Water=<0.5 % (K.F.)
GC>=98.5 %
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Clear liquid
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only