Benzoesäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Benzoesäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Benzoesäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Benzoesäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals

Benzoesäure, 99 %, C7H6O2, CAS-Nummer 65-85-0, Benzenecarbonsäure, Benzeneformisäure, Benzenemethansäure, Benzoesaeure gk, Benzoesaeure gv, Carboxybenzol, Dracylsäure, Phenylcarbonsäure, Phenylformisäure, Retardex, 2,5 kg, (20 Gew.-% Lösg, in Ethanol) klar, 09,92, 249,0 °C, 100,0
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 149130025
Preis (EUR)
84,80
Each
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
84,80
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS65-85-0
IUPAC Namebenzoic acid
Molecular FormulaC7H6O2
InChI KeyWPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms
Melting point121°C to 124°C
Titration with NaOH>=98.5 %
Water=<0.5 % (K.F.)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only