4-Metoxibencenotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Metoxibencenotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Metoxibencenotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Metoxibencenotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 696-63-9 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 149150250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS696-63-9
IUPAC Name4-methoxybenzene-1-thiol
Molecular FormulaC7H8OS
InChI KeyNIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=C(S)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %
Refractive index1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only