Chlorure de butyryl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de butyryl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de butyryl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Chlorure de butyryl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 141-75-3 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 149210500
Prix (EUR)
23,60
Each
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
23,60
Each
Identifiants chimiques
CAS141-75-3
IUPAC Namebutanoyl chloride
Molecular FormulaC4H7ClO
InChI KeyDVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCC(Cl)=O
Voir plus
Titration RCOCl>=98.5 %
Appearance (Form)Liquid
Titration RCOOH=<2 %
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Voir plus

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only