Cloruro de butirilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de butirilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de butirilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cloruro de butirilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 141-75-3 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 149212500
Precio (EUR)
49,00
Each
Cantidad:
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
49,00
Each
Identificadores químicos
CAS141-75-3
IUPAC Namebutanoyl chloride
Molecular FormulaC4H7ClO
InChI KeyDVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCC(Cl)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration RCOCl>=98.5 %
Appearance (Form)Liquid
Titration RCOOH=<2 %
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only