Essigsäureethylester, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Essigsäureethylester, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Essigsäureethylester, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Essigsäureethylester, 99+%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoff-Fass
Katalognummer 149470100
Preis (EUR)
217,65
Exklusiv online
242,00
Ersparnis 24,35 (10%)
Each
Menge:
10 L
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
217,65
Exklusiv online
242,00
Ersparnis 24,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS141-78-6
IUPAC Nameethyl acetate
Molecular FormulaC4H8O2
InChI KeyXEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(C)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=99.0 %
Water=<0.05 % (K.F.)
Residue after evaporation=<0.005 %
Appearance (Form)Clear liquid
Color scale=<10 APHA
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke