1,3-dichlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1,3-dichlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1,3-dichlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,3-dichlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 151185000
Prix (EUR)
95,10
Each
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
95,10
Each
Identifiants chimiques
CAS541-73-1
IUPAC Name1,3-dichlorobenzene
Molecular FormulaC6H4Cl2
InChI KeyZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=CC(Cl)=CC=C1
Voir plus
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %
Water=<0.1 %
Voir plus

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only