Verde de bromocresol, puro, grado indicador
Verde de bromocresol, puro, grado indicador
Verde de bromocresol, puro, grado indicador
Thermo Scientific Chemicals

Verde de bromocresol, puro, grado indicador

Verde de bromocresol, C21H14Br4O5S, número de CAS-76-60-8, 3', 3″, 5', 3',3″, 5', 5″-tetrabromo-m-cresolsulfoneftaleína, BCG, 5 g, marrón, 200-972-8, 698.01, puro, advertencia, declaración de GHS H:Puede irritar las vías respiratorias.Provoca irritación cutánea.Provoca irritación ocular grave.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 151310250
Precio (EUR)
296,00
Each
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
296,00
Each
Identificadores químicos
CAS76-60-8
IUPAC Name3,3-bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Molecular FormulaC21H14Br4O5S
InChI KeyFRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
UV Lambda max613 to 621 nm (in buffer)
Visual transition intervalfrom pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Infrared spectrumConforms
Specific extinction E (1%/1cm)>=550 (at lambda max)
Appearance (Color)Yellow to beige to light brown
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Indicador
RUO – Research Use Only