Agua destilada
Gibco™

Agua destilada

Este agua destilada es un agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
20 x 100 mL
6 x 1 l
Número de catálogo 15230147
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1000 mL
Customize this product
Este agua destilada es un agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio. Este agua destilada, disponible en varios tamaños para satisfacer sus necesidades, presenta las siguientes características:

• Calidad del cultivo celular
• Rendimiento demostrado
• Adecuado para su uso en aplicaciones de cultivo celular y biología molecular

Calidad de cultivo celular
Esta agua se prepara mediante destilación y filtración (0.1 µm), sin sustancias añadidas. Supervisamos la calidad del agua de manera rutinaria. La conductividad, el carbono orgánico total, la endotoxina y la carga biológica se prueban diariamente; los metales se prueban mensualmente.

Rendimiento demostrado
El rendimiento y la consistencia que se espera de los productos de medios líquidos de Gibco™ dependen de la alta calidad del agua que utilizamos en la fabricación. Esta agua también se embotella como agua destilada Gibco™.

Uso en cultivos celulares y aplicaciones de biología molecular
Esta agua destilada puede usarse para una amplia variedad de aplicaciones, incluida la preparación de medios de polvo o medios de tecnología avanzada de granulación™ (AGT™), la fabricación de soluciones y tampones de dilución.

Sistema de calidad y fabricación de cGMP de sitio dual
Esta agua se produce en una instalación que cumple con cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15230-162). Estas instalaciones también se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
CAS7732-18-5
Nombre del producto químico o materialDihydrogen monoxide
EnvaseFrasco
Método de purificaciónFiltrado por membrana
Almacenamiento recomendadoCondiciones de almacenamiento: De 15 °C a 30 °C, Condiciones de envío: Temperatura ambiente, Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Duración de almacenamiento24 Months
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
EsterilidadSterile-filtered
Tratamiento(s)No tratado con DEPC
GradoCultivo celular
Peso molecular (g/mol)18.02 g/mol
Cantidad1000 mL
pH7
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

Is Distilled Water (Cat. No. 15230147) RNAse-free?

Distilled Water (Cat. No. 15230147) is not RNAse-free. Instead, we would recommend using UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water (Cat. No. 10977049) to have it DNase/RNase-free.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Can I get the conductivity measurement for Distilled Water?

We do not test the “finished” product for conductivity as part of the QC testing specifications. However, conductivity testing is done in our water system on a daily basis. This is the water system used in the manufacture of cell culture media and reagents made at the Gibco site.

Conductivity testing is performed according to USP specifications. The USP specification is that conductivity be “not more than 1 micromho/cm”.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

What is the difference between Water for Injection (WFI) for Cell Culture, Cat. No. A12873XX and Distilled Water, Cat. No. 15230XXX?

These two products are the same water. However, Water for Injection (WFI) for Cell Culture has undergone more testing, including conductivity measurement as well as testing for nitrate and total organic carbon.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Citations & References (1)

Citations & References
Abstract
Hybrid selection of discrete genomic intervals on custom-designed microarrays for massively parallel sequencing.
Authors:Hodges E, Rooks M, Xuan Z, Bhattacharjee A, Benjamin Gordon D, Brizuela L, Richard McCombie W, Hannon GJ,
Journal:Nat Protoc
PubMed ID:19478811
'Complementary techniques that deepen information content and minimize reagent costs are required to realize the full potential of massively parallel sequencing. Here, we describe a resequencing approach that directs focus to genomic regions of high interest by combining hybridization-based purification of multi-megabase regions with sequencing on the Illumina Genome Analyzer ... More