Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Thermo Scientific™

Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System

Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System을 이용하여 슬라이드 상에서 직접 세포를 증식시키십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호웰제품 사이즈
1545348Case of 96
1544531Case of 96
154453PK
154453으로도 사용됨
1Pack of 16
1544612Case of 96
154461PK2Pack of 16
1545264Case of 96
154526PK4Pack of 16
154534PK8Pack of 16
카탈로그 번호 154534
제품 가격(KRW)
1,293,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,436,000
할인액 143,000 (10%)
Case of 96
웰:
8
Unit Size:
Case of 96
제품 가격(KRW)
1,293,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,436,000
할인액 143,000 (10%)
Case of 96

표준 글래스 슬라이드에 부착된 탈착식 폴리스티렌 배지 챔버로 구성된 Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System 상에서 직접 세포의 증식, 염색 및 검사가 가능합니다. 슬라이드 표면은 부착(adherent) 세포 배양을 위해 특수 처리되었습니다. 1, 2, 4 및 8웰 구조로 제공됩니다.

특징:
  • 슬라이드 표면은 고유한 RS 세척액으로 특수 처리되어 일관된 세포 증식 보장
  • 폴리스티렌 뚜껑에 탭이 있어 증발을 최소화하면서 기체 교환 가능
  • 제거 도구를 사용하여 글래스 슬라이드로부터 배지 챔버 분리 가능
  • 슬라이드에 Biocompatible 접착성 소수성 웰 경계(well border) 인쇄됨
  • 슬라이드에 ID 기재를 위한 흰색의 반투명 영역 제공

포함 항목:

  • 챔버 제거 도구

주문 정보:

  • 96개짜리 케이스 또는 16개짜리 팩으로 구매 가능
  • 편리하게 적층시킬 수 있는 인큐베이션 트레이에 멸균 상태로 배송
보증: 90일
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
마개 색상Clear
설명8-well Chamber Slide w/ removable wells
포함Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
뚜껑 재질Polystyrene
팩당 수16
수량1 Ea.
배양 면적0.7 cm2
Dimensions (LxW)74 x 25 mm
물질RS Glass
멸균Sterile
표면 처리Cell Culture
부피(미터법) 작동0.2 to 0.5 mL
웰8
Unit SizeCase of 96

자주 묻는 질문(FAQ)

What cell density should I use for Lab-Tek Chambered Slides and Lab-Tek II Chambered Slides?

Unfortunately, we do not have a recommended cell density for our LabTek Chamber Slides. However, you can refer to the following link, which provides recommended cell densities for our other cell culture products:
https://www.thermofisher.com/us/en/home/references/gibco-cell-culture-basics/cell-culture-protocols/cell-culture-useful-numbers.html

Are your Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System products pre-coated?

The Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System products are not coated with any chemicals or reagents.

What is the difference between your original Nunc Lab-Tek Chamber Slide System and your Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System?

Please review the following key differences between the Nunc Lab-Tek Chamber Slide System and the Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System:
- The Nunc Lab-Tek Chamber Slide System is available in Permanox plastic or glass and incorporates a silicone gasket.
- The Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System is available in glass only and do not have a silicone gasket.
- The Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System has a blue hydrophobic border and the upper structure is attached by an adhesive. Supplied with this product is a key and holder system which is used to remove the upper structure from the glass slide.
- The Nunc Lab-Tek Chamber Slide System is available in 1-, 2-, 4-, 8- or 16-well formats.
- The Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System is available in 1-, 2-, 4- or 8-well formats.

On the packaging of your Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System, it states these chamber slides have an RS-treated growth surface. What is RS treatment?

The RS treatment is a wash step formulated to improve the consistency of the glass surface of the Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System. RS glass treatment prepares the glass surface for culture after the hydrophobic border has been applied.
The term "RS treatment" refers to the glass washing procedure.

What stains and fixatives are compatible with Lab-Tek chambered slides and coverglasses?

Lab-Tek products are compatible with all common fixatives, including paraformaldehyde. Acetone at 100% and some mixtures of acetone and alcohols are not compatible with the polystyrene upper well structure and will result in clouding or other effects of chemical attack. We encourage careful testing within planned operating conditions before working with high-value samples.