Search
Search

| Katalognummer | Modell | Spannung | Frequenz |
|---|---|---|---|
| 1550008 | AC150 | 115V | 60Hz |
| 155-0001 | AC150 | 230 V | 50Hz |
| 1550006 | AC150 | 100V | 50/60Hz |
| 155-0021 | AC150 mit Bridget | 230 V | 50Hz |
| 1550026 | AC150 mit Bridget | 100V | 50/60Hz |
| 1550028 | AC150 mit Bridget | 115V | 60Hz |
Der Thermo Scientific™ AC150 ist ideal, wenn für Anwendungen eine erhöhte Pumpenleistung, Rampenprogrammierung, Anwendungsalarme und ein Temperaturbereich von -50 °C bis +150 °C nötig sind. Zu den Merkmalen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend einfach regeln können.
Enthält:8 mm- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Brückenaufsatz (nur -0026, -0029 und -0021), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 6 ft.-Stromkabel.