Bluo-gal (halogenated indolyl-β-galactoside)은 beta;-galactosidase의 조직화학적 대체 기질로 X-gal 보다 어두운 파란색을 발하고 더 자주 사용됩니다. β-galactosidase는 bluo-gal을 가수분해하여 알코올과 xylene에자세히 알아보기
Have Questions?
카탈로그 번호
수량
15519028
1 g
카탈로그 번호 15519028
제품 가격(KRW)
648,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
740,000
할인액 92,000 (12%)
Each
수량:
1 g
제품 가격(KRW)
648,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
740,000
할인액 92,000 (12%)
Each
Bluo-gal (halogenated indolyl-β-galactoside)은 beta;-galactosidase의 조직화학적 대체 기질로 X-gal 보다 어두운 파란색을 발하고 더 자주 사용됩니다. β-galactosidase는 bluo-gal을 가수분해하여 알코올과 xylene에 녹지않는 파란 색의 침전물을 생성하며 immunoblotting 및 면역조직염색 분석에 적합합니다. 활성 β-galactosidase가 함유된 미생물은 bluo-gal이 함유된 플레이트에서 성장했을 때 파란색의 집락을 생성합니다. Bluo-gal은 dimethylformamide에서 녹습니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
설명Bluo-Gal, Cell-Permeant
검출 방법Colorimetric
형식Bottle
물질Halogenated Indolyl-β-galactoside Substrate
수량1 g
배송 조건Approved for shipment at Room Temperature or on Wet Ice
테스트 유형Blue/White Colony Screening, Immunoblotting, Immunocytochemical Assays
Unit SizeEach
구성 및 보관
• Bluo-Gal, substrate for β-galactosidase (1 g)
Store at –5°C to –30°C.
자주 묻는 질문(FAQ)
How do I resuspend IPTG and X-Gal?
IPTG can be reconstituted in water. Make a stock of 100 mM in water and store working aliquots at -20°C. X-gal can be reconstituted in DMSO, or in a 50:50 mix of DMSO and water. To do the latter, you must dissolve in DMSO first, and then add water to bring up to final volume. It is not necessary to filter sterilize these solutions.
The X-gal solution should be protected from light. To make plates, add 50 ug/ml X-gal and 1 mM (0.24 mg/mL) IPTG to LB/agar that has been cooled down to 50°C. To spread on top of plates, use 50 µl 2% stock of X-gal and 30 µl 100 mM stock of IPTG.