Ácido aminometanosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido aminometanosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido aminometanosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido aminometanosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13881-91-9 | CH5NO3S | 111.12 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
15574050050 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 155740500
Precio (USD)
-
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS13881-91-9
IUPAC Nameaminomethanesulfonic acid
Molecular FormulaCH5NO3S
InChI KeyOBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
SMILESNCS(O)(=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to almost white
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Melting point180°C to 185°C
Titration with NaOH96.0 to 104.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only