Methylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Methylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Methylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Methylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 593-51-1 | CH6ClN | 67.52 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Katalognummer 156785000
Preis (EUR)
-
Menge:
500 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS593-51-1
IUPAC Namemethanaminium chloride
Molecular FormulaCH6ClN
InChI KeyNQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Cl-].C[NH3+]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Melting point228°C to 233°C
Titration with HClO4>=98.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only