1-Methylpiperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Methylpiperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Methylpiperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Methylpiperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 109-01-3 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 156910050
Preis (EUR)
45,50
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
45,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS109-01-3
IUPAC Name1-methylpiperazine
Molecular FormulaC5H12N2
InChI KeyPVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN1CCNCC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Clear liquid
Color scale=<20 APHA
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4645 to 1.4665 (20°C, 589 nm)
GC>=98.5 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only