Search
Search
| Katalognummer | Flussrate | Reglertyp | Spannung | Frequenz |
|---|---|---|---|---|
| 157-5251 | 24 l/min. | PC200 | 230 V | 50 Hz |
| 152-5251 | 17 l/min | SC100 | 230 V | 50 Hz |
| 152-5256 | 17 l/min | SC100 | 100 V | 50/60 Hz |
| 152-5258 | 17 l/min | SC100 | 115 V | 60 Hz |
| 153-5251 | 17 l/min | SC150 | 230 V | 50 Hz |
| 153-5256 auch als 1535256 bezeichnet | 17 l/min | SC150 | 100 V | 50/60 Hz |
| 153-5258 auch als 1535258 bezeichnet | 17 l/min | SC150 | 115 V | 60 Hz |
| 154-5251 | 17 l/min | SC150L | 230 V | 50 Hz |
| 154-5256 | 17 l/min | SC150L | 100 V | 50/60 Hz |
| 154-5258 | 17 l/min | SC150L | 115 V | 60 Hz |
| 1555251 | 20 l/min | AC150 | 230 V | 50 Hz |
| 155-5256 | 20 l/min | AC150 | 100 V | 50/60 Hz |
| 1555258 | 20 l/min | AC150 | 115 V | 60 Hz |
| 156-5251 | 20 l/min | AC200 | 230 V | 50 Hz |
| 156-5256 | 20 l/min | AC200 | 100 V | 50/60 Hz |
| 156-5258 | 20 l/min | AC200 | 115 V | 60 Hz |
| 157-5256 | 24 l/min | PC200 | 100 V | 50/60 Hz |
| 157-5258 | 24 l/min | PC200 | 115 V | 60 Hz |
Thermo Scientific™ Typ A25 Kältebad-Umwälzthermostate ermöglichen die wirksame Kühlung offener und geschlossener Anwendungen im Temperaturbereich von -25 °C bis +200 °C, bei einem maximalen Badfüllvolumen von 12 Litern. Leistungsstarke Badumwälzthermostate mit Edelstahlwanne können entsprechend Ihrer Anwendung für unterschiedliche Kühlkapazitäten, Temperaturbereiche und Volumen konfiguriert werden.
Im Lieferumfang enthalten:
Steuerkabel, Brücke mit Dichtung und Rändelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel, Badhaube
Empfohlen für: