Trichloroethylen, 99+ %, extrarein, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Trichloroethylen, 99+ %, extrarein, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Trichloroethylen, 99+ %, extrarein, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Trichloroethylen, 99+ %, extrarein, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 79-01-6 | C2HCl3 | 131.39 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Metalltrommel
Katalognummer 158310250
Preis (EUR)
870,00
Each
Menge:
25 L
Verpackung:
Metalltrommel
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
870,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS79-01-6
IUPAC Name1,1,2-trichloroethene
Molecular FormulaC2HCl3
InChI KeyXSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC=C(Cl)Cl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Residue after evaporation=<0.002 %
StabilizerStabilized
Color scale=<15 APHA
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke