Nunc™ EasYFlask™ Cell Culture Flask
Thermo Scientific™

Nunc™ EasYFlask™ Cell Culture Flask

Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated EasYFlasks™는 세포 부착, 증식 및 분화를 향상시켜 줍니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호배양 면적마개 유형
159910175 cm²Filter
15649975 cm²Filter
15636725 cm²Filter
15634025 cm²Solid
159934225 cm²Filter
15647275 cm²Solid
159933225 cm²Solid
159920175 cm²Solid
카탈로그 번호 159910
제품 가격(KRW)
165,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
183,000
할인액 18,000 (10%)
Case of 30
배양 면적:
175 cm²
마개 유형:
Filter
제품 가격(KRW)
165,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
183,000
할인액 18,000 (10%)
Case of 30
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated EasYFlasks™는 세포 부착, 증식 및 분화를 향상시켜 줍니다. 이 폴리스티렌 플라스크는 특허 받은 Nunclon™ Delta 표면 처리 기법이 적용되어 다양한 유형의 세포 부착을 극대화합니다. 목 부위가 기울어지고 입구가 넓은 인체공학적 설계로 피펫이나 세포 스크레이퍼로 증식 표면에 접근하기가 쉽습니다.
특징:
  • 1/3바퀴를 돌려 캡 열기 및 닫기가 가능한 인체공학적 설계
  • 높이가 낮아 인큐베이터 공간을 최대한 활용
  • 양면에 부피 눈금이 인쇄 및 몰딩되어 있음
  • 측면 벽이 약간 기울어져 있어 현미경으로 완벽하게 관찰할 수 있음
  • 감마선을 이용한 멸균 처리 및 비발열성(non-pyrogenic) 인증
  • 4가지 서로 다른 세포 유형에 대한 테스트를 포함하는 Nunclon Delta 인증서를 각 케이스에 제공

필터 캡:

  • 필터 멤브레인이 미생물에 효과적인 장벽 제공
  • 정확한 효과를 발휘하는 소수성 필터 멤브레인이 기체를 일관되게 교환하면서 연속적 배기를 수행하여 로트간(lot to lot) 변동 제거
  • 화학적으로 견고한 멤브레인은 USP class VI 표준을 충족하며 동물 유래 물질 포함없이 제조됨

배기/닫기(vent/close) 캡:

  • 배기/닫기 캡에는 “Y” 표시가 있어 배기 위치를 시각적으로 확인 가능
  • “Y” 표시의 3개 가지 중 하나라도 위쪽을 향한 경우는 캡이 배기 위치에 있음을 의미
  • 플라스크를 인큐베이터에 쌓아 놓은 경우 배기 위치를 쉽게 구별 가능
보증: 90일
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
인증/적합성ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
마개 유형Filter
넥 스타일Angled
케이스당 수30
팩당 수5
제품 유형Flask
형상Angled
부피(미터법) 작동55 mL
오토클레이브 가능Not Autoclavable
하단 형상Flat
용량(미터법)175 cm²
배양 면적175 cm²
일회용Single-use
GraduatedYes
물질Polystyrene, HDPE
Mouth StyleNarrow
멸균Sterile
표면 처리Nunclon Delta
Unit SizeCase of 30

자주 묻는 질문(FAQ)

What is the difference between the Nunclon Delta surface and a tissue culture (TC) surface from a competitor?

Our Nunclon Delta surface for adherent cells is a standard tissue culture (TC) surface modification that makes the polystyrene surface more hydrophilic. This facilitates maximum adhesion for a broad range of cell types.

The Nunclon Delta surface is Thermo Scientific Nunclon Delta-certified, which is a Thermo Fisher proprietary certification that has a quality standard to help ensure consistency. Every lot of Thermo Scientific Nunclon Delta-certified cell cultureware is tested with Gibco media for:
- Less than 10% growth variation in L929, Hel299 and primary chick embryo cells
- Less than 15% variation colony formation of V79-4 cells

More information and all applicable products can be found in the "Product selection guide for every step of your cell culture workflow" brochure .

What is the recommended working volume of Nunc adherent cell culture products?

This depends largely on the cell line and working conditions (considerations include headspace for gas exchange, supplements used, and optimal feeding schedule, among others) but we do offer guidelines for development purposes (0.3 to 0.5 mL per cm2) . Note that these volumes are approximate and may have to be modified for best performance. T25 Flask = 7 mL, T75 Flask = 25 mL, T175 Flask = 55 mL, T225 Flask = 70 mL, 300cm2 Flask = 100 mL, 500 cm2 TripleFlask = 200 mL, 35 mm round culture dish = 3 mL, 60 mm round culture dish = 5 mL, 100 mm round culture dish = 12 mL, 150 mm round culture dish = 35 mL, 4 (rectangular) well Multidish = 5 mL, 8 (rectangular) well Multidish = 3 mL, 4 (round) well Multidish = 1 mL, 6 well Multidish = 3 mL, 12 well Multidish = 2 mL, 24 well Multidish = 1 mL, 48 well Multidish = 0.5 mL.

What is the purpose of the Y marking on your Nunc EasYFlask solid caps?

The solid, “vent/close” caps on our EasYFlask culture flasks make use of a unique thread design to allow simple selection of a complete seal or free air exchange with the incubator environment. Once the cap is attached to the flask, any of the legs of the “Y” pointed straight down will indicate that the flask is tightly closed. If the cap is then rotated so that any of the legs point straight up, a channel will open to allow for gas exchange.

What is Nunclon Delta?

Nunclon Delta refers to our performance-certified surface for culture of adherent cells, available in a variety of common formats (flasks, plates, multiwell dishes). It is tested with at least four cell lines (varies by product and manufacturing location) commonly used in research, and it should work well for most robust cell lines. It does not involve addition of coating reagent, but rather is manufactured by exposure of the molded products to a proprietary energy source, which renders the surface more hydrophilic by means of increasing the concentration of oxygen-containing (e.g. hydroxyl) molecular groups. It is by this hydrophilic property that anchorage-dependent cells are able to attach to the surface and become confluent.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.