Nalgene™ Enghalsflaschen aus Teflon™  FEP mit Verschluss
Thermo Scientific™

Nalgene™ Enghalsflaschen aus Teflon™ FEP mit Verschluss

Führen Sie Spurenelementanalysen, Arbeiten im Nieder- und Hochtemperaturbereich sowie Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln oder extremen Reinigungsvorschriften durch.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)VerschlussgrößePackungsgröße
1600-0004125 ml24 mmCase of 6
1600-0001PK
auch als 1600-0001 bezeichnet
30 ml20 mmPack of 1
1600-000260 ml20 mmCase of 8
1600-0002PK
auch als 1600-0002 bezeichnet
60 ml20 mmPack of 1
1600-0004PK
auch als 1600-0004 bezeichnet
125 ml24 mmPack of 1
1600-0008250 ml24 mmCase of 4
1600-0008PK
auch als 1600-0008 bezeichnet
250 ml24 mmPack of 1
1600-0016500 ml28 mmCase of 4
1600-0016PK
auch als 1600-0016 bezeichnet
500 ml28 mmPack of 1
1600-00321 l38 mmCase of 4
1600-0064TS2000 ml38–430 mmCase of 2
1600-0064TSPK
auch als 1600-0064 bezeichnet
2000 ml38–430 mmPack of 1
Katalognummer 1600-0004
Preis (EUR)
425,00
Case of 6
Kapazität (metrisch):
125 ml
Verschlussgröße:
24 mm
Unit Size:
Case of 6
Preis (EUR)
425,00
Case of 6

Mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon FEP-Enghalsflaschen mit Verschluss können Sie Spurenelementanalysen, Arbeiten im Nieder- und Hochtemperaturbereich sowie Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln oder extremen Reinigungsvorschriften durchführen.

  • Autoklavierbar und durchsichtig
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Widerstehen Temperaturen von -105 bis +150 °C (-157 bis +302 °F)
  • Mit auslaufsicheren† ETFE-Schraubverschlüssen
Gewährleistung: 90 Tage

Hinweis:

Vor dem Autoklavieren Gewindeverbindungen vollständig trennen bzw. Verschluss abnehmen. † Der Begriff „auslaufsicher“ wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen bei Raumtemperatur und -druck auslaufsicher.

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
AutoklavierbarAutoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch)4 oz.
Zertifizierung/KonformitätCCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
VerschlussfarbeNaturfarben
VerschlussmaterialETFE
Verschlussgröße24 mm
VerschlusstypSchraubkappe
Durchmesser (metrisch)46 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals17 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung)Storage, Transportation ​
Höhe (angloamerikanisch)4,52 Zoll
Höhe (metrisch)115 mm
Halsausführung24 mm
Anzahl pro Karton6/Cs.
Anzahl pro PackungJe 1
ProdukttypEnghalsflasche
FormRund
Temperaturbereich (metrisch)-100°C to 260°C
Dispensierung durch den VerschlussNein
ArbeitsablaufschrittUpstream process solution storage. Upstream Validation
Kapazität (metrisch)125 ml
Closure IncludedJa
FarbeDurchscheinend
MaterialTeflon FEP
ÖffnungEng
SterilitätUnsteril
Unit SizeCase of 6

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Why do you recommend Teflon-coated bottles to store high-value contents such as, active pharmaceutical ingredients (API's), bulk intermediates, and critical reagents?

Teflon is ideal for storing the highest-value contents because it is resistant to most chemicals, temperatures, and processes, allowing for rigorous cleaning procedures such as those that require boiling nitric acid. Teflon also allows you to store contents down to cryogenic temperatures for products requiring ultra-low temperature (below -100 degrees C) storage.
We offer Nalgene Teflon bottles that provide excellent chemical and temperature resistance in a leak-proof design. They are manufactured using quality resins, with the added value of high-level support, making Nalgene Teflon bottles an ideal choice for your high-value contents.