Ácido 4-bromofenilacético, 99 %, Thermo Scientific™
Ácido 4-bromofenilacético, 99 %, Thermo Scientific™
Ácido 4-bromofenilacético, 99 %, Thermo Scientific™
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 4-bromofenilacético, 99 %, Thermo Scientific™

CAS: 1878-68-8 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 160520250
Precio (EUR)
62,80
Each
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
62,80
Each
Identificadores químicos
CAS1878-68-8
IUPAC Name2-(4-bromophenyl)acetic acid
Molecular FormulaC8H7BrO2
InChI KeyQOWSWEBLNVACCL-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)CC1=CC=C(Br)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to yellow to light beige
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Melting point115°C to 118°C
Titration with NaOH>=98.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.

RUO – Research Use Only