Methyl 2,2,2-Trichloroacetimidat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Methyl 2,2,2-Trichloroacetimidat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Methyl 2,2,2-Trichloroacetimidat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Methyl 2,2,2-Trichloroacetimidat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2533-69-9 | C3H4Cl3NO | 176.42 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 160931000
Preis (EUR)
363,00
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
363,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2533-69-9
IUPAC Namemethyl 2,2,2-trichloroethanimidate
Molecular FormulaC3H4Cl3NO
InChI KeyOGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %
Refractive index1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only