2,6-Dichlorbenzamid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,6-Dichlorbenzamid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,6-Dichlorbenzamid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,6-Dichlorbenzamid 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2008-58-4 | C7H5Cl2NO | 190.03 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 161691000
Preis (EUR)
73,70
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
73,70
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2008-58-4
IUPAC Name2,6-dichlorobenzamide
Molecular FormulaC7H5Cl2NO
InChI KeyJHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=96 %
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)White to grey-brown
Appearance (Form)Crystalline powder
Melting point196°C to 201°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only