Tripropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tripropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tripropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tripropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 102-69-2 | C9H21N | 143.27 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
1626900101 LFrasco de vidrio
Número de catálogo 162690010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS102-69-2
IUPAC Nametripropylamine
Molecular FormulaC9H21N
InChI KeyYFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCN(CCC)CCC
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %
GC=<0.2 % dipropylamine
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only